Learn More
MP Biomedicals™ Lames multitest
Code produit 11479465 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
10
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puits Conditionnement
11479465 10 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11479465 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 096041805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    138.60€ / 100 pièces
    Économisez 32.40€
    18% de réduction
En stock
Lames à 10 puits ayant de nombreuses applications, notamment l’immunofluorescence, la culture cellulaire, l’histologie et les tests d’agglutination sur lame
Les zones non enduites ont une surface complètement mouillable de sorte que le liquide se répand uniformément sur la surface de chaque puits. Pour l’adhérence et la croissance des cellules, les lames ne nécessitent qu’un simple lavage dans de l’eau déminéralisée ou un détergent suivi d’une stérilisation.
  • Matériau : Verre fragile avec revêtement en PTFE bleu
  • Dimensions : diamètre de puits de 8 mm (0,31 po), disposés 2 x 5
  • Taille moyenne : 2,5 cm (0,98 po) × 7,5 cm (2,95 po) × 1 mm (0,04 po)
  • Une pipette à 4 canaux peut être utilisée pour transférer des échantillons directement de la microplaque à la lame
  • La lame n’est pas réutilisable - le trempage et le lavage après utilisation peuvent entraîner le soulèvement du revêtement en PTFE en raison de réactions antérieures des solvants organiques et fixateurs
Spécification
Type Lame multitest
Puits 10
Matériau Verre
À utiliser avec (application) Immunofluorescence, culture cellulaire, histologie et tests d’agglutination sur lame
Dimensions (LxW) 25 x 75 mm