Learn More
MP Biomedicals™ Agent d’élimination mycoplasmique (ARM)
Code produit 13288703 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13288703 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13288703 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 093050044
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’agent d’élimination de mycoplasmes (MRA) est un dérivé de la famille des antibiotiques de la quinoléine et élimine la contamination des mycoplasmes dans les cultures cellulaires en inhibant la gyrase d’ADN de mycoplasmes.
  • Dérivé de la famille des antibiotiques de la quinoline et élimine l’infection par le mycoplasme en inhibant la gyrase de l’ADN mycoplasmique
  • Fourni sous forme de solution prête à l’emploi
  • Cité par la Collection européenne de cultures de cellules animales (Porton Down, Royaume-Uni) comme étant supérieur à tous les autres produits actuels pour l’éradication des mycoplasmes
  • La toxicité cellulaire est faible après le traitement à la concentration recommandée de 0,5 μg/ml
  • Élimine plusieurs espèces de mycoplasmes en moins d’une semaine en utilisant la dose la plus faible
  • Empêche la contamination de la culture à 0,1 μg/ml
  • Maintient la viabilité cellulaire
  • Compatible avec la plupart des lignées cellulaires de mammifères
  • Stérilité et faible cytotoxicité
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante (15 à 30°C). Conserver à l’abri de la lumière.
Concentration 50 µg/ml
Forme Solution claire, jaune clair
Type de produit Retrait des mycoplasmes
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Élimination des mycoplasmes
Quantité 5 mL