Learn More
MP Biomedicals™ Papaïne
Code produit. 11478180 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 11478180
Marque: MP Biomedicals™ 0210256680
Utilisé dans la synthèse enzymatique d’acides aminés, de peptides et d’autres molécules
Protéase sulfhydryle provenant du latex de Carica papaya. (Une deuxième protéase, une chymopapaïne, et un lysozyme ont également été isolés à partir de cette même source.)
  • Format : Poudre
  • Qualité : Technique
  • Poids moléculaire : 23 000
  • Activité spécifique :>1750 Unités USP/mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc cassé
pH 6 à 7
À utiliser avec (application) Synthèse enzymatique des acides aminés, des peptides et autres molécules
Contenu et stockage 4°C
Source Latex de papaye Carica
Quantité 100 g
Type de produit Papaïne
Poids moléculaire 23000
Inhibiteurs AEBSF, antidouleur, cystatine, E-64, leupetine, PMSF, TLCK et TPCK
Forme Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Papain, Technical Powder
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: papain