Learn More
MP Biomedicals™ Papaïne provenant du latex de papaye
Code produit 11374139 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11374139 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11374139 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0210092190
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Protéase sulfhydryle provenant du latex de Carica papaya
La papaïne clive les liaisons peptidiques des acides aminés de base, de la leucine ou de la glycine. Elle hydrolyse également les esters et les amides.
  • Numéro CAS : 9001-73-4
  • Numéro EC : 232-627-2
  • Numéro MDL : MFCD00131791
  • Format : Solution blanche laiteuse
  • Activité spécifique : ≤10 unités/mg de protéine
  • Coefficient d’extinction : 25,0
  • Point isoélectrique (pI) : pH de 9,6
  • PH optimal : 6,0 à 7,0
Utilisé pour produire des fragments d’anticorps Fab, la dissociation cellulaire, l’isolement morphologique de neurones corticaux intacts de rats postnataux. La digestion limitée de la papaïne est utilisée pour les études structurales des enzymes et autres protéines. En outre, la papaïne est utilisée en sérologie des globules rouges pour modifier la surface des globules rouges afin d’améliorer ou de détruire la réactivité de nombreux antigènes des globules rouges. Utile pour les études de sérologie plaquettaire et a également été utilisé dans la synthèse enzymatique d’acides aminés, de peptides et d’autres molécules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Couleur Blanc laiteux
pH 6 à 7
À utiliser avec (application) Produire des fragments d’anticorps Fab, dissociation cellulaire, isolement morphologique de neurones corticaux intacts des rats postnataux
Contenu et stockage 4°C
Source Latex de papaye
Quantité 500 mg
Type de produit Papaïne
Poids moléculaire 23000
Inhibiteurs Groupes sulfhydryles comprenant les métaux lourds, les réactifs carbonylés, les aldéhydes, le benzoylamidoacétonitrile, l’AEBSF, l’antidouleur, la cystatine, l’E-64, la leupetine, le PMSF, le TLCK et le TPCK
Forme Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Papain
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: papain