Learn More
Pénicilline G, sel de sodium, MP Biomedicals™
Code produit 17600937 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mU
100 mU
25 mU
Conditionnement:
1 micro unité
100 micro unités
25 micro unités
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17600937 1 mU 1 micro unité
17620937 25 mU 25 micro unités
17630937 100 mU 100 micro unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17600937 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219453701
Pénicilline G, sel de sodium de qualité culture cellulaire, poudre
  • La pénicilline G est un antibiotique à spectre étroit dérivé de Streptococcus pneumoniae.
  • Elle a été utilisée pour étudier les implications diagnostiques et thérapeutiques du type 6 de séquence d’Enterococcus faecalis résistant à la gentamicine, avec une sensibilité réduite à la pénicilline, et dans la culture cellulaire seule et combinée à la streptomycine et à d’autres antibiotiques.
  • La pénicilline G également connue sous le nom de benzylpénicilline.
  • Elle exerce un effet bactériocide ainsi qu’un effet bactériostatique sur les bactéries sensibles en interférant avec les étapes finales de la synthèse du peptidoglycane, une substance de la paroi cellulaire bactérienne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-57-8
Numéro MDL MFCD00069666
Clé InChI FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
Synonyme Benzylpenicillin sodium salt
Spécification
Forme physique Powder
Perte à la dessiccation 0.001
Puissance >1500 u/mg
Couleur Blanc
Quantité 1 mU
Formule moléculaire C16H17N2NaO4S
Application validée Cell Culture
Beilstein 3834217
Informations sur la solubilité Soluble in water(H2O):100mg/mL.
Poids moléculaire (g/mol) 356.37
Qualité Culture cellulaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Penicillin G Sodium Salt, cell culture grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G SodiumSalt