Description
- La pénicilline G est un antibiotique à spectre étroit dérivé de Streptococcus pneumoniae.
- Elle a été utilisée pour étudier les implications diagnostiques et thérapeutiques du type 6 de séquence d’Enterococcus faecalis résistant à la gentamicine, avec une sensibilité réduite à la pénicilline, et dans la culture cellulaire seule et combinée à la streptomycine et à d’autres antibiotiques.
- La pénicilline G également connue sous le nom de benzylpénicilline.
- Elle exerce un effet bactériocide ainsi qu’un effet bactériostatique sur les bactéries sensibles en interférant avec les étapes finales de la synthèse du peptidoglycane, une substance de la paroi cellulaire bactérienne.
Spécification
Spécification
| Type | Penicillin G Sodium Salt |
| Forme physique | Poudre |
| Perte à la dessiccation | 0.001 |
| Puissance | >1500 μ/mg |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mU |
| Formule moléculaire | C16H17N2NaSO4 |
| Application validée | Culture cellulaire |
| Beilstein | 3834217 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Penicillin G Sodium Salt, cell culture grade
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G SodiumSalt