Learn More
MP Biomedicals™ Mélanges nutritifs pour la culture végétale
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
Chaque formulation est préparée selon la spécification originale et est de force unique, sauf indication contraire.
- Conserver entre 0° et 5°C.
- Conserver à l’abri de la lumière.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 0° à 5°C |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Supplément en vitamines |
| Quantité | 100 mL |