Learn More
MP Biomedicals™ Mélanges de sels pour la culture végétale
Code produit 11494895 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 L
1 x 10 L
1 x 50 L
Type de produit:
Mélange de sel basal Murashige et Skoog
Mélange de sel de base modifié de Hoagland
Mélange de sel végétal de Murashige et Skoog
Conditionnement:
10L
50L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
11494895 1 x 10 L Mélange de sel de base modifié de Hoagland 10L
17317489 10 x 1 L Mélange de sel de base modifié de Hoagland 10L
17307479 10 x 1 L Mélange de sel basal Murashige et Skoog 10L
17337479 10 x 1 L Mélange de sel végétal de Murashige et Skoog 10L
11405005 1 x 50 L Mélange de sel végétal de Murashige et Skoog 50L
11434925 1 x 10 L Mélange de sel basal Murashige et Skoog 10L
11494995 1 x 10 L Mélange de sel végétal de Murashige et Skoog -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11494895 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 092621822
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.20€
    27.30€ / 10L
    Économisez 4.90€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Les mélanges de sel pour culture végétale sont dédiés aux tests moléculaires d’échantillons végétaux / dérivés de végétaux afin d’améliorer la productivité, la qualité et la résistance aux maladies végétales.
  • Prêtes à l’emploi
  • Formulation liquide, préparée conformément à la spécification originale, sauf indication contraire
  • Disponible dans différentes tailles de boîtes, prête à l’emploi et formulations liquides
Spécification
Forme Poudre
Type de produit Mélange de sel de base modifié de Hoagland
Quantité 1 x 10 L
Format Solution
pH 4,8
Contenu et stockage 4°C
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hoagland's Modified Basal Salt Mixture
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium Nitrate Tetrahydrate, PotassiumNitrate, Ferrous Sulfate Heptahydrate, Boric Acid