Learn More
MP Biomedicals™ Mélanges de sels pour la culture végétale
Code produit p-2625585 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 L
1 x 10 L
1 x 50 L
Type de produit:
Mélange de sel basal Murashige et Skoog
Mélange de sel de base modifié de Hoagland
Mélange de sel végétal de Murashige et Skoog
Conditionnement:
10L
50L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
17317489 10 x 1 L Mélange de sel de base modifié de Hoagland 10L
11494895 1 x 10 L Mélange de sel de base modifié de Hoagland 10L
17307479 10 x 1 L Mélange de sel basal Murashige et Skoog 10L
17337479 10 x 1 L Mélange de sel végétal de Murashige et Skoog 10L
11405005 1 x 50 L Mélange de sel végétal de Murashige et Skoog 50L
11434925 1 x 10 L Mélange de sel basal Murashige et Skoog 10L
11494995 1 x 10 L Mélange de sel végétal de Murashige et Skoog -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17317489 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 092621820
Les mélanges de sel pour culture végétale sont dédiés aux tests moléculaires d’échantillons végétaux / dérivés de végétaux afin d’améliorer la productivité, la qualité et la résistance aux maladies végétales.
  • Prêtes à l’emploi
  • Formulation liquide, préparée conformément à la spécification originale, sauf indication contraire
  • Disponible dans différentes tailles de boîtes, prête à l’emploi et formulations liquides
Spécification
Forme Poudre
Type de produit Mélange de sel de base modifié de Hoagland
Quantité 10 x 1 L
Format Solution
pH 4,8
Contenu et stockage 4°C