Learn More
MP Biomedicals™ Couverture pour PlantCon™ Conteneur de culture de tissus végétaux
Code produit 11425005 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/Carton
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11425005 10/Carton 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11425005 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 092672102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.50€
    46.20€ / 10 pièces
    Économisez 2.30€
    4% de réduction
En stock
Couvercle en plastique pour PlantCon™ Conteneur pour culture de tissus végétaux. Utiliser PlantCon™ récipients contenant un milieu liquide ou un milieu solidifié à base d'agar. Ils peuvent être utilisés pour de nombreuses procédures de culture cellulaire végétale qui utilisent actuellement des récipients en verre.
  • Le  couvercle peut être fixé fermement pour une culture à long terme, ou plus lâche lors de l'acclimatation aux conditions extérieures avant la transplantation.
  • Idéal pour une utilisation en horticulture commerciale ou en milieu de recherche
  • Permet une transmission lumineuse exceptionnelle et une croissance optimale
  • Réduisez le temps consacré à la préparation d'un environnement de culture in vitro pour les plantes en éliminant le besoin de nettoyage et de stérilisation.
Spécification
Matériau du bouchon Plastique
Forme du fond Carré
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Matériau PVC
Forme Circulaire
Stérilité Stérile
Type Couvercle de boîte de culture cellulaire
À utiliser avec (application) Applications optimales de la culture de cellules végétales
À utiliser avec (équipement) PlantCon™ Conteneurs (092672206, 092672002)
Quantité 10/Carton
Évent Oui
Dimensions (L x l) 3,75 x 3,75 in (9,5 x 9,5 cm)
Dimensions (L x l x H) 9.5 x 9.5 x 7 cm
Longueur (métrique) 9,5 cm
Largeur (métrique) 9,5 cm
Hauteur (métrique) 7 cm