Learn More
MP Biomedicals™ Facteurs de fixation du bromhydrate poly-D-lysine
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
Non stérile.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -20°C |
| Type de produit | Poly-D-lysine |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 50 mg |
| Source | Synthétique |