Learn More
MP Biomedicals™ Sérum porcin
Code produit 17571126 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17571126 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17571126 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 092924149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.40€
    34.65€ / 100mL
    Économisez 1.75€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Spécification
Couleur Marron rougeâtre
Espèces Porcs
Forme Liquide
Type de produit Sérum porcin
Quantité 100 mL
Concentration 6,5 à 8,6 g/dl
Stérilité Stérile
Sterilization Method 0,2 μfiltration m
Concentration en endotoxines 1,2 UE/ml
À utiliser avec (application) Complément de milieu dans les applications de production de virus et de mycoplasmes, ainsi que dans certaines applications spécialisées
Concentration d’hémoglobine ≤ 65 mg/dl
Mycoplasme détecté Non
pH 7 à 8