Learn More
MP Biomedicals™ bouillon de dextrose de pomme de terre
Code produit 11480225 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480225 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11480225 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091008617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00€
    379.05€ / 500g
    Économisez 86.95€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Convient à la culture de diverses levures et moisissures à partir de produits laitiers et d’autres aliments
Préparation
  • Suspendre 24 g du milieu dans un litre d’eau distillée ou déionisée
  • Bien mélanger et chauffer en agitant fréquemment
  • Faire bouillir pendant une minute
  • Stériliser à 121°C (15 lb de pression) pendant 15 minutes
  • Lorsque le milieu doit être utilisé pour le dénombrement des moisissures et des levures, ajouter au milieu, stérilisé et refroidi de 45°à 50°C, environ 14 ml d’une solution à 10 % stérilisée d’acide tartrique pour obtenir un pH de 3,5
Apparence physique
  • Apparence du milieu déshydraté : Beige clair
  • Solubilité
    • Soluble dans 2,4 % d’eau distillée ou déionisée à ébullition
    Le bouillon de dextrose de pomme de terre peut être utilisé dans l’analyse des produits laitiers, des boissons en bouteille, des aliments congelés et d’autres types d’aliments. Il peut également être utilisé dans l’identification de champignons et de levures en parallèle avec leur morphologie cellulaire ou dans les méthodes de microculture dans les lames.
    Spécification
    Type de produit bouillon de dextrose de pomme de terre
    Quantité 500 g
    pH 4,9 à 5,3
    Contenu et stockage 15° à 30°C