Learn More
MP Biomedicals™ Adaptateur QuickPrep™ en métal pour porte-tubes 24 x 2 ml pour FastPrep-24
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
L’adaptateur en métal QuickPrep™ contient 24 tubes à matrice de lyse de 2 ml. C’est l’adaptateur FastPrep le plus puissant, destiné aux applications de lyse les plus difficiles et les plus durables. Cet adaptateur tout en métal peut résister à des températures élevées jusqu’à 450°C et peut être stérilisé par pyrolyse. Par ailleurs, les griffes spécialement conçues empêchent les tubes de tourner sur eux-mêmes pendant la lyse, permettant ainsi un suivi continu des étiquettes de tubes et/ou des codes-barres. Cet adaptateur sert principalement à lyser des échantillons hautement contagieux et des échantillons susceptibles de contenir des prions. En raison de sa capacité de stérilisation à haute température, cet adaptateur est la solution la plus sûre pour la lyse des tissus du SNC et d’autres applications où des prions ou d’autres agents pathogènes peuvent être présents.
- Pour fixer ce porte-outils pour FastPrep 24s, il est recommandé d’utiliser l’écrou à clé à cliquet v3.0, bleu (116005510), vendu séparément.
- Application : Le porte-échantillons QuickPrep™ tout en métal de 24 x 2 ml est l’adaptateur FastPrep le plus puissant utilisé pour lyser des échantillons hautement contagieux et des échantillons susceptibles de contenir des prions. En raison de sa capacité de stérilisation à haute température, cet adaptateur est la solution la plus sûre pour la lyse des tissus du SNC et d’autres applications où des prions ou d’autres agents pathogènes peuvent être présents.
- Capacité : 24 tubes de 2 ml
Spécification
Spécification
| Type de produit | FastPrep-24 Adaptateurs métalliques |
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| À utiliser avec (application) | Isolement et purification d’acides nucléiques |
| Capacité | 24 x 2 ml |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.