Learn More
MP Biomedicals™ Kit RNaid™
Code produit 11383109 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Boue
Filtre SPIN Slurry plus SPIN
Conditionnement:
200 préparations
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11383109 Boue 200 préparations
11393129 Filtre SPIN Slurry plus SPIN 200 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383109 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 111007200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.00€
    326.55€ / 200 pièces
    Économisez 16.45€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
RNaid™ Ce kit offre une méthode simple et pratique pour isoler l'ARN total à partir de gels d'agarose et de polyacrylamide et de solutions.
  • Le kit est conçu pour isoler et purifier l’ARN (75 bases à 10 kb) issu de gels d’agarose et de polyacrylamide natifs et dénaturants.
  • Élimination des nucléotides non incorporés, des sels tampons et d’autres réactifs à partir de réactions enzymatiques.
  • L’ARN purifié est prêt pour la transcription inverse et la PCR, le marquage et l’analyse micromatricielle et d’autres applications courantes.
Spécification
Type d’échantillon Réactions enzymatiques, Solutions, Gels d’agarose, Gels de polyacrylamide
À utiliser avec (application) Pour isoler et purifier l’ARN (75 bases à 10 kb) à partir de gels dénaturants d’agarose / polyacrylamide natifs
Type de produit Boue
Quantité 200 préparations
compliance-icons
Identifiant produit
  • RNaid Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl Pyrocarbonate
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.