Learn More
MP Biomedicals™ Milieu RPMI 1640, Liq 1X avec L-glutamine et bicarbonate de sodium
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| Type de produit | RPMI 1640 |
| Stérilité | Stérile |
| Quantité | 500 mL |
| pH | 6,9 à 7,4 |
| Contenu et stockage | 4°C |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.