Learn More
MP Biomedicals™ Milieu RPMI 1640, 1X Liq., sans L-glutamine et glucose
Code produit 11470425 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470425 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11470425 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091646854
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Développé pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche Depuis, le milieu de culture Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 s’est avéré adapté à de nombreuses cellules de mammifère, notamment les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes.
Spécification
Type de produit RPMI 1640
Stérilité Stérile
Sans additif Sans glutamine, Sans glucose
Quantité 500 mL
pH 6,8 à 7,7
Contenu et stockage 4°C