Learn More
MP Biomedicals™ Milieu RPMI 1640, 1X Liq., sans L-glutamine et L-Leucine
Code produit 11400415 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11400415 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11400415 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091629149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30€
    74.55€ / 100mL
    Économisez 3.75€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Utilisé pour la culture de leucocytes normaux humains et néoplasiques. Il s’agit maintenant d’un milieu apprécié à usage général lorsqu’il est enrichi correctement.
Spécification
Type de produit RPMI 1640
Stérilité Stérile
Sans additif Sans glutamine, Sans leucine
Quantité 100 mL
pH 6,9 à 7,5
Contenu et stockage 4°C