Learn More
MP Biomedicals Milieu RPMI 1640, liq. 1X, sans L-glutamine et phosphate
Code produit 11420415 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11420415 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11420415 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 091629754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.05€
    51.45€ / 500mL
    Économisez 2.60€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Specifications
Type de produit RPMI 1640
Quantité 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lymphosep - Lymphocyte Separation Medium
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Diatrizoate