Learn More
MP Biomedicals™ Tampon phosphate de sodium
Code produit 12869211 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
60 mL
Conditionnement:
60mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12869211 60 mL 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12869211 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116560205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.90€
    49.35€ / 60mL
    Économisez 4.55€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Le tampon phosphate de sodium est un réactif doté d'une très haute capacité tampon, largement utilisé en biologie moléculaire, en biochimie et en chromatographie. Elle se présente sous plusieurs formes : monobasique (NaH2PO4), dibasique (Na2HPO4) et tribasique (Na3PO4).
  • Composante de FastDNA Kit SPIN pour le sol et FastDNA Kit SPIN pour les matières fécales.
  • Le phosphate de sodium est un réactif doté d'une très grande capacité tampon, largement utilisé en biologie moléculaire, en biochimie et en chromatographie.
  • Elle se présente sous plusieurs formes : monobasique (NaH2PO4), dibasique (Na2HPO4) et tribasique (Na3PO4).
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante (15 °C à 30 °C)
À utiliser avec (application) Préparation des échantillons, lyse des échantillons, purification et isolement des acides nucléiques, biologie moléculaire, expression génétique, analyse microbiologique, fonction génétique, régulation génétique
À utiliser avec (équipement) FastPrep-24, FastPrep 120, FastPrep-96, SuperFastPrep-1
pH 7,8 à 8,2
Type de produit Tampon phosphate de sodium
Quantité 60 mL
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.