Learn More
MP Biomedicals™ Semoule de soja, dégraissée
Code produit 11492781 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Conditionnement:
25lb
5lb
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492781 2,26 kg 5lb
11402791 11,33 kg 25lb
11412791 45,35 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492781 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0296002405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.65€
    57.75€ / 5lb
    Économisez 2.90€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Protéines brutes dégraissées > 48%
Graines de soja dégraissées grossièrement, utilisées dans les régimes de recherche animale.
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Composants Protéines brutes > 48 %, matières grasses brutes > 0,5 %, fibres brutes < 3,5%
Format Poudre
À utiliser avec (application) Utilisé dans l’alimentation de recherche pour animaux
Quantité 2,26 kg
Conditions de stockage 15°C à 30°C