Learn More
MP Biomedicals™ Facteur de cellule souche, humain, recombinant
Product Code. 11429921 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 μg
2mu; g
Unit Size:
2µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11429921 10 μg -
11419921 2mu; g 2µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11429921 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 0215869810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.00€
    445.20€ / 10µg
    Économisez 22.80€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Stimule la prolifération des cellules de moelle osseuse chez les souris traitées au 5-fluorouracile
  • Facteur de croissance hématopoïétique, également connu sous le nom de facteur de croissance de mastocyte ou de c-kit ligand
  • Exprimée en E. coli
  • ED50 est de 20,0 ng/ml
Stimule la prolifération des cellules souches myéloïdes, érythroïdes et lymphoïdes dans les cultures de moelle osseuse et à agir de façon synergique avec les facteurs de stimulation des colonies, ce qui augmente la taille et les rendements
Order Info
Fourni sous forme lyophilisée
Specifications
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Facteur de cellules souches
Formule Stérilisée par filtration, la protéine a ensuite été lyophilisée sans additifs
À utiliser avec (application) Stimule la prolifération des cellules souches myéloïdes, érythroïdes et lymphoïdes dans les cultures de moelle osseuse et à agir de façon synergique avec les facteurs de stimulation des colonies, ce qui augmente la taille et les rendements
Pureté ou qualité ≥ 98%
Quantité 10 μg
Réactivité E. coli
Source Humaine