Learn More
MP Biomedicals™ Adaptateur TallFlex™ pour porte-tubes 48 x 4,5 ml pour FastPrep 96
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
- Présentation du produit : Adaptateur de moyenne échelle pour FastPrep-96™ qui contient 48 tubes de matrice de lyse de 4,5 ml. La conception ergonomique de l’adaptateur assure un chargement aisé des flacons de matrice de lyse, qui restent parfaitement étanches pendant l’homogénéisation. Il reste stable sur la paillasse et est couramment utilisé comme portoir pour tubes à essai. En outre, les échantillons congelés dans des tubes de matrice de lyse chargés dans l’adaptateur et stockés à -20°C ou -80°C sont prêts à être immédiatement traités avec un temps de manipulation minimal, empêchant ainsi la dégradation des composants cellulaires par des enzymes endogènes.
- Application : L’adaptateur TallFlex™ 48 x 4,5 ml pour FastPrep-96™ est un adaptateur de grand volume d’échantillons parfaitement adapté à l’isolement de l’ADN et de l’ARN, l’isolement des enzymes et la production de protéines, l’isolement des produits naturels, la préparation des aliments pour l’analyse de qualité, la fabrication de produits biopharmaceutiques et aux applications médico-légales. En outre, les échantillons congelés dans des tubes de matrice de lyse chargés dans l’adaptateur et stockés à -20°C ou -80°C sont prêts à être immédiatement traités avec un temps de manipulation minimal, empêchant ainsi la dégradation des composants cellulaires par des enzymes endogènes.
- Capacité : 48 tubes
- Volume d’échantillon : 20 g max.
Spécification
Spécification
| Type de produit | FastPrep-96 Adaptateurs |
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| À utiliser avec (application) | Extractions d’acides nucléiques, de protéines, de métabolites et d’autres petites molécules à partir d’échantillons |
| À utiliser avec (équipement) | Porte-tubes 48 x 4,5 ml |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.