Learn More
MP Biomedicals™ Adaptateur TallPrep™ pour porte-tubes 24 x 4,5 ml pour FastPrep-24
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
L’adaptateur TallPrep™ contient 24 tubes de matrice de lyse de 4,5 ml. La conception ergonomique de l’adaptateur assure un chargement aisé des flacons de matrice de lyse, qui restent parfaitement étanches pendant l’homogénéisation. Il reste stable sur la paillasse et est couramment utilisé comme portoir pour tubes à essai. En outre, les échantillons congelés dans des tubes de matrice de lyse chargés dans l’adaptateur et stockés à -20°C ou -80°C sont prêts à être immédiatement traités avec un temps de manipulation minimal, empêchant ainsi la dégradation des composants cellulaires par des enzymes endogènes.
- Application : L’adaptateur TallPrep™ 24 x 4,5 ml est parfaitement adapté aux applications à haut débit, dans lesquelles jusqu’à 24 échantillons peuvent être homogénéisés simultanément.
- Capacité : 20 tubes
- Volume d’échantillon : 10 g max.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Adaptateur |
| À utiliser avec (équipement) | FastPrep-24 et FastPrep-96 |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.