Learn More
MP Biomedicals™ Substitut de sérum défini TCM
Product Code. 17397469 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 mL
Unit Size:
20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17397469 20 mL 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17397469 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 092010026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00€
    236.25€ / 20mL
    Économisez 11.75€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Substitut de sérum fortifié et polyvalent pour la mise en culture à long terme de cellules dépendantes de l’ancrage et de cellules en suspension provenant de diverses espèces.
TCM est un substitut de sérum fortifié et polyvalent pour la mise en culture à long terme de cellules dépendantes de l’ancrage et de cellules en suspension provenant de diverses espèces.Ces substituts de sérum sont efficaces dans des contextes de recherche tels que l’étude des effets des facteurs de croissance ou la fabrication de produits dérivés de cellules.
  • Substitut de sérum universel pour les cellules humaines et de mammifères
  • Complètement exempt de virus, de mycoplasmes et d’autres agents infectieux
  • Ne contient aucun facteur de croissance, aucune hormone stéroïde ni rouge de phénol
  • Albumine et transferrine bovines hautement purifiées et traitées thermiquement en ajout, pour une concentration finale de protéines totales inférieure à 0,1 %
  • Conditionnés sous forme de concentré 50X ; 10 ml produiront ainsi 500 ml de milieu de croissance
Specifications
Contenu et stockage 4°C
Type de produit Substitut de sérum SVF
Quantité 20 mL
pH 6,8 à 7,2
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.