Learn More
MP Biomedicals™ Adaptateur TeenFlex™ pour porte-tubes 20 x 15 ml pour FastPrep 96
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
- Applications : L’adaptateur TeenFlex™ 20 x 15 ml pour FastPrep-96™ est un adaptateur de grand volume d’échantillons parfaitement adapté à l’isolement de l’ADN et de l’ARN, l’isolement des enzymes et la production de protéines, l’isolement des produits naturels, la préparation des aliments pour l’analyse de qualité, la fabrication de produits biopharmaceutiques et aux applications médico-légales.
- En outre, les échantillons congelés dans des tubes de matrice de lyse chargés dans l’adaptateur et stockés à -20°C ou -80°C sont prêts à être immédiatement traités avec un temps de manipulation minimal, empêchant ainsi la dégradation des composants cellulaires par des enzymes endogènes.
- Présentation du produit : Obtenez des résultats reproductibles et cohérents grâce à l’instrument FastPrep-96, à l’adaptateur TeenFlex et aux matrices de lyse optimisées.
- Description du produit : Adaptateur de taille moyenne pour FastPrep-96™ contenant des tubes de matrice de lyse de 20 x 15 ml (compatible avec le système d’inspection des aliments SafTest™.) Il permet de traiter avec un temps de manipulation minimal les échantillons congelés dans des tubes de matrice de lyse chargés dans l’adaptateur et stockés à -20°C ou -80°C, empêchant ainsi la dégradation des composants cellulaires par des enzymes endogènes. Une large gamme de tubes de matrice de lyse jetables de 15 ml garantissent une homogénéisation complète de tout type d’échantillon en quelques secondes.
- Utilisation recommandée : À utiliser avec l’instrument FastPrep-96, les tubes de matrice de lyse MP Bio ou les kits de purification FastPrep pour lyser, moudre ou homogénéiser les échantillons à température ambiante, pour l’extraction et la purification d’acides, de protéines, de métabolites et d’autres petites molécules, et bien plus encore.
- Capacité : 20 tubes
- Volume d’échantillon : 40 g max.
Spécification
Spécification
| Type de produit | FastPrep-96 Adaptateurs |
| À utiliser avec (application) | Extractions d’acides nucléiques, de protéines, de métabolites et d’autres petites molécules |
| À utiliser avec (équipement) | FastPrep-96 |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.