Learn More
MP Biomedicals™ Facteurs de transport
Code produit 11424286 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
pH:
6,8
7,24
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit pH Conditionnement
11424286 6,8 1g
11414286 7,24 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11424286 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 08823431
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    845.00€
    804.30€ / 1g
    Économisez 40.70€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-03-2027
Les facteurs de transport sont des protéines qui permettent de transporter de petits métabolites sous forme utilisable dans les cellules. La transferrine lie le fer et le rend disponible aux cellules sous une forme reconnaissable.
†Contient < 1,0 % de fer.
Spécification
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Transferrine
pH 6,8
Quantité 1 g
Source Plasma humain regroupé