Learn More
MP Biomedicals™ USP XIII n° 2 Mélange de sel
Code produit 11425662 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 kg
50 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11425662 50 kg
11415662 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11425662 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0290284550
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Mélange minéral pour l'alimentation des rongeurs. À utiliser en association avec le supplément USP XIII, n° 2 Mélange minéral (réf. 960300) pour la croissance et le développement à long terme du rat.
Composition (ingrédients, quantité) :
  • Biphosphate de calcium, 13,58 %
  • Lactate de calcium, 32,69 %
  • Citrate ferrique (16 à 17 % Fe), 2,96 %
  • Sulfate de magnésium, 13,7%
  • Phosphate dibasique de potassium, 23,99 %
  • Biphosphate de sodium, 8,73%
  • Chlorure de sodium, 4,35 %
Ce mélange minéral ne fournit pas les minéraux essentiels suivants : manganèse, zinc, cuivre, iode, chrome et sélénium. Le taux de calcium est bas. Le député recommande l'utilisation de compléments alimentaires.
USP XIII, n° 2 Mélange minéral (numéro de catalogue 960300) en conjonction avec cette formulation pour la croissance et le développement à long terme du rat.
Specifications
Type de produit Alimentation animale
Composants Biphosphate de calcium 13,58 %, lactate de calcium 32,69 %, citrate ferrique (16 à 17 % Fe) 2,96 %, sulfate de magnésium 13,7 %, phosphate disodique 23,99 %, biphosphate de sodium 8,73 %, chlorure de sodium 4,35 %
Format Poudre
À utiliser avec (application) Mélange minéral pour l'alimentation des rongeurs
Quantité 50 kg
Conditions de stockage 15°C à 30°C