Learn More
MP Biomedicals™ Mélange de vitamines modifiées Vanderzant pour insectes
Code produit 11445712 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445712 5 kg 5kg
11435712 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11445712 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0290324405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1430.00€
    1360.80€ / 5kg
    Économisez 69.20€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Mélange de vitamines sans composant d’origine animale développé pour une utilisation dans la culture de cellules d’insectes.
Mélange de 12 vitamines nécessaires à la culture de cellules d’insectes
Composition (ingrédients, quantité) :
  • A-tocophérol, 8 g/kg
  • Acide ascorbique, 270 g/kg
  • Biotine, 20 mg/kg
  • Panthénate de calcium, 1 g/kg
  • Chlorure de choline, 50 g/kg
  • Acide folique cristallin, 250 mg/kg
  • Inositol, 20 g/kg
  • Niacinamide, 1 g/kg
  • Chlorhydrate de pyridoxine, 250 mg/kg
  • Riboflavine, 500 mg/kg
  • Chlorhydrate de thiamine, 250 mg/kg
  • Trituration de la vitamine B12 dans le mannitol, 2 g/kg
  • Q.S. avec du dextrose
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Composants a-tocophérol 8 g/kg, acide ascorbique 270 g/kg, biotine 20 mg/kg, pantothénate de calcium 1 g/kg, chlorure de choline 50 g/kg, acide folique cristallin 250 mg/kg, inositol 20 g/kg, niacinamide 1 g/kg, chlorhydrate de pyridoxine 250 mg/kg, riboflavine 500 mg/kg, chlorhydrate de thiamine 250 mg/kg, trituration de vitamine B12 dans le mannitol 2 g/kg QS avec du dextrose
Format Poudre
À utiliser avec (application) Le mélange de vitamines de Vandezant pour insectes est un mélange de vitamines exempt de composants d’origine animale développé ou utilisé dans la culture cellulaire d’insectes
Quantité 5 kg
Espèces Insectes
Conditions de stockage 15°C à 30°C