Learn More
MP Biomedicals™ Mélange de fortification pour régime vitaminique
Code produit 11415782 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415782 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11415782 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0290465401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00€
    302.40€ / 1kg
    Économisez 15.60€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
VDFM
La formulation du mélange de fortification pour régime vitaminique MP fournit des niveaux de vitamine suffisants pour prévenir les carences de toutes les espèces animales, ce qui permet un contrôle précis des niveaux de vitamine
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Composants Acétate de vitamine A (500000 UI/g) 1,8 g/k g, vitamine D2 (850000 UI/g) 0,125 g/k g, acétate de DL-a-tocophérol 22 g/k g, acide ascorbique 45 g/k g, inositol 5 g/k g, chlorure de choline 75 g/k g, ménadione 2,25g/k g, acide p-aminobenzoïque 5 g/k g, niacine 4,25 g/k g, Riboflavine 1 g/k g, chlorhydrate de pyridoxine 1 g/k g, chlorhydrate de thiamine 1 g/k g, pantothénate de calcium 3 g/k g, biotine 0,02 g/k g, acide folique 0,09 g/k g, vitamine B12 0,00135 g/k g
Format Poudre
À utiliser avec (application) La formulation du mélange de fortification pour régime vitaminique MP fournit des niveaux de vitamine suffisants pour prévenir les carences de toutes les espèces animales, ce qui permet un contrôle précis des niveaux de vitamine
Quantité 1 kg
Espèces Rat
Conditions de stockage 15°C à 30°C
compliance-icons
Identifiant produit
  • MP Vitamin Diet Fortification Mixture
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.