Learn More
Eau pour culture cellulaire, MP Biomedicals™
Code produit 11464815 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11464815 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11464815 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 091696054
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Des traitements spéciaux conviennent à la culture cellulaire
Spécification
pH 5.0-7.0
CAS 7732-18-5
Point d’ébullition 100 °C
Formule moléculaire H2O
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nom IUPAC oxidane
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Quantité 500 mL