Learn More
MP Biomedicals™ Mélange de sel Wesson
Code produit 11445672 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 kg
10 kg
50 kg
Conditionnement:
10kg
2kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445672 50 kg 50kg
11425672 2 kg 2kg
11435672 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445672 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0290285150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1990.00€
    1892.10€ / 50kg
    Économisez 97.90€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Mélange d’insectes et de diète
Poudré
Le mélange de sel Wesson est conçu pour le mélange alimentaire des insectes.
Composition (ingrédients, quantité) :
  • Carbonate de calcium, 21%
  • Sulfate ·de cuivre 5H₂O , 0,039 %
  • Phosphate ferrique, 1,47%
  • Sulfate ·de manganèse H₂O , 0,02 %
  • Sulfate ·de magnésium 7H₂O , 9 %
  • Sulfate d’aluminium de potassium, 0,009 %
  • Chlorure de potassium, 12%
  • Phosphate de potassium monobasique, 31%
  • Bichromate de potassium, 0,005%
  • Chlorure de sodium, 10,5%
  • Fluorure de sodium, 0,057%
  • Phosphate tricalcique, 14,9 %
Préparation :
  • Faites 1 X de solution en dissolvant 8 g de poudre dans 1 L d’eau distillée
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Composants Carbonate de calcium 21 %, sulfate de cuivre 5H2O 0,039 %, phosphate ferrique 1,47 %, sulfate ganese de l’homme.H2O 0,02 %, sulfate de magnésium Ma.7H2O 9 %, sulfate d’aluminium potassium 0,009 %, chlorure de potassium 12 %, phosphate monopotassique 31 %, iodure de potassium 0,005 %, chlorure de sodium 10,5 %, fluorure de sodium 0,057 %, phosphate tricalcique 14,9 %
Format Poudre
Quantité 50 kg
Espèces Rat
Conditions de stockage 15°C à 30°C