Learn More
MP Biomedicals™ Germe de blé, poudre
Code produit 11405722 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2,26 kg
45,35 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11405722 45,35 kg
11485712 2,26 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11405722 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0290328880
 Article restreint
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Complément alimentaire
Description:
Le germe de blé MP est cru et n'a subi aucun traitement thermique. Contient du germe de blé, du son et des remoulages.
Description physique :
flocons/poudre bruns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Format Paillettes
À utiliser avec (application) En biologie moléculaire, l'extrait de germe de blé est utilisé pour réaliser des expériences de traduction in vitro, car l'embryon de la plante contient tous les composants macromoléculaires nécessaires à la traduction de l'ARNm en acides aminés, mais contient des niveaux relativement faibles de son propre ARNm.
Quantité 45,35 kg
Conditions de stockage 15°C à 30°C