Description
Description:
Le germe de blé MP est cru et n'a subi aucun traitement thermique. Contient du germe de blé, du son et des remoulages.
Description physique :
flocons/poudre bruns
Spécification
Spécification
| Type de produit | Alimentation animale |
| Format | Paillettes |
| À utiliser avec (application) | En biologie moléculaire, l'extrait de germe de blé est utilisé pour réaliser des expériences de traduction in vitro, car l'embryon de la plante contient tous les composants macromoléculaires nécessaires à la traduction de l'ARNm en acides aminés, mais contient des niveaux relativement faibles de son propre ARNm. |
| Quantité | 2,26 kg |
| Espèces | Rat |
| Conditions de stockage | 15°C à 30°C |