Description
- Une concentration inférieure à 4 mg/mL agglutinera les érythrocytes humains de type O, et une concentration inférieure à 1 mg/mL agglutinera les érythrocytes traités à la neuraminidase.
- Ne contient aucun hydrate de carbone lié aux protéines
Specifications
Specifications
| Couleur | Blanc à jaune pâle |
| Quantité | 25 mg |
| Source | Triticum vulgaris |
| Contenu et stockage | -20°C |
| Forme | Lyophilisé |
| À utiliser avec (application) | Régulation du système immunitaire protéomique |
| Type de produit | Lectine |