Learn More
MP Biomedicals™ Sérum entier, cheval, purifié, 2 ml
Code produit 11444315 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mL
Conditionnement:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444315 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11444315 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0855987
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Sérum de cheval entier avec sels tampons
Spécification
Espèces Cheval
Forme Lyophilisé
Type de produit Sérum de cheval
Quantité 2 mL
Sterilization Method 0,2 μfiltration m
Formule Délipidé, lyophilisé à partir de PBS avec azoture
À utiliser avec (application) Immunoélectrophorèse, test d’Ouchterlony et autres techniques d’immunoprécipitation, agent de blocage dans les immunoessais fluorescents et enzymatiques
pH 7,3
Teneur en protéines 63,5 mg/ml