Learn More
MP Biomedicals™ Hydrolysat de levure enzymatique
Code produit 11437541 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 lb.
5 lb.
25 lb.
Conditionnement:
1lb
25lb
5lb
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11437541 5 lb. 5lb
11447541 25 lb. 25lb
11427541 1 lb. 1lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11437541 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0210330405
Levure de bière autolysée
L’hydrolysat de levure enzymatique est une source concentrée de composants protéiques solubles, de glucides et de vitamines du complexe B naturels à la levure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 15 à 30°C
Forme Poudre bronze
Quantité 5 lb.
Source Levure de bière