Learn More
MP Biomedicals™ Enzyme lytique de levure
Code produit 11448811 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 kU
Conditionnement:
10ku
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448811 10 kU 10ku
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11448811 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0215352610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00€
    227.85€ / 10ku
    Économisez 12.15€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
D’Arthrobacter luteus
Définition de l’unité : Une unité produira un Δ A800 de 0,001 par minute à un pH de 7,5 et à 25°C, en utilisant une suspension de levure de brasserie comme substrat dans un mélange de réaction de 3 ml.
Cette enzyme catalyse la lyse des cellules de levure et hydrolyse les polymères de glucose avec des liaisons de β-1,3 (par exemple, le glucane). Il est également utile pour la préparation des sphéroplastes de levure.
Zymolyase
Poudre lyophilisée
Activité : 20 000 unités/g
Spécification
Concentration 20 000 U/g
Couleur Brun clair
pH 7,5
À utiliser avec (application) Digérer la paroi cellulaire des cellules de levures actives
Contenu et stockage 0°C
Source Arthrobacter luteus
Quantité 10 kU
Type de produit Enzyme lytique de levure
Forme Poudre lyophilisée
compliance-icons
Identifiant produit
  • Yeast Lytic Enzyme, from arthrobacter luteus
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: yeast lytic enzyme
Nom du produit
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.