Learn More
MP Biomedicals™ Levure RPM Kit d'isolement de plasmides
Code produit 11363149 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre d’échantillons:
100 préparations
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre d’échantillons
11363149 100 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11363149 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 112069400
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Kit d'isolement de plasmides Yeast Rapid Pure Miniprep conçu pour les cellules de levure. Peut isoler le plasmide à partir de transformants bactériens pour une utilisation dans toute application en aval (PCR, séquençage, digestion par enzyme de restriction, marquage, etc.).
  • Le plasmide isolé de la levure est adapté à la PCR et à la transformation bactérienne.
  • Le même kit peut être utilisé pour isoler le plasmide à partir de transformants bactériens pour une utilisation dans toute application en aval (PCR, séquençage, digestion par enzyme de restriction, marquage, etc.).
  • Les mini-préparations d'ADN plasmidique à partir de levures récupèrent les plasmides cibles positifs après un criblage à deux hybrides ou à un hybride de levure.
Spécification
Type d’échantillon Préparation de plasmides de levure
À utiliser avec (application) Pour la PCR et la transformation bactérienne
Comprend Matrice de lyse de levure, solution de lyse alcaline, solution de neutralisation, tampon de centrifugation, concentré de solution de lavage, filtres de centrifugation, tubes de récupération, tampon de prélyse
Nbre d’échantillons 100 préparations
Volume d’échantillon 1.5 mL
Source de l’échantillon Culture de levures
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.