Learn More
MP Biomedicals™ Levure, Torula, poudre
Code produit 11405712 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Conditionnement:
100lb
5lb
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11405712 2,26 kg 5lb
11415712 11,33 kg -
11425712 45,35 kg 100lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11405712 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0290308505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.42€
    245.70€ / 5lb
    Économisez 22.72€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Source : Candida utilis
Applications :
La levure Torula est un additif aromatisant courant dans les aliments transformés tels que les chips, les mélanges d'épices et les biscuits apéritifs. Elle est aussi utilisée dans les aliments pour animaux de compagnie, en apiculture et comme piège pour contrôler la mouche de l’olive.
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Format Poudre
À utiliser avec (application) La levure de torula est un additif aromatisant courant dans les aliments transformés tels que les chips, les mélanges d’assaisonnements et les biscuits salés. Elle est également utilisée dans les aliments pour animaux de compagnie, dans l’apiculture et comme agent d’attractivité dans les pièges conçus pour contrôler les mouches des oliviers
Quantité 2,26 kg
Conditions de stockage 15°C à 30°C