Learn More
MP Biomedicals™ Milieux de culture en poudre YNB : Avec sulfate d’ammonium ; sans phosphate/chlorure de sodium
Code produit 11327819 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
227 g
Conditionnement:
227g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327819 227 g 227g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11327819 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 114027812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00€
    227.85€ / 227g
    Économisez 12.15€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Peut être préparé en ajoutant une source de carbone, les acides aminés appropriés et la gélose si nécessaire
  • Levure à base d’azote
Culture de cellules de levure, expression génétique, régulation de transcription
Spécification
Certifications/Conformité Molecular Biology Certified™
Contenu et stockage 15°C à 30°C
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture de microbiologie
Formule Source d’azote : Sulfate d’ammonium 5 000 mg/l ; vitamines : Biotine 0,002 mg/l, pantothénate de calcium 0,4 mg/l, acide folique 0,002 mg/l, inositol 2 mg/l, niacine 0,4 mg/l, acide P-aminobenzoïque 0,2 mg/l, chlorhydrate de pyridoxine 0,4 mg/l, riboflavine 0,2 mg/l, chlorhydrate de thiamine 0,4 mg ; éléments traces : Acide borique 0,5 mg, sulfate de cuivre 0,04mg, iodure de potassium 0,1 mg, chlorure ferrique 0,2 mg, sulfate de manganèse 0,4 mg, molybdate de sodium 0,2 mg, sulfate de zinc 0,4 mg, sels : Sulfate de magnésium 500 mg, chlorure de calcium 100 mg
À utiliser avec (application) Pour une croissance vigoureuse de Saccharomyces cerevisiae
Quantité 227 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • YNB with Ammonium Sulfate, without phosphate, without sodium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
Mention de danger
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium sulphate, calcium chloride