Learn More
MP Biomedicals™ Milieux de culture en poudre YNB : Sans sulfate d’ammonium
Code produit p-4907876 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
454 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
454g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347809 454 g 454g
11357809 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347809 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 114027022
Peut être préparé en ajoutant une source de carbone, les acides aminés appropriés et la gélose si nécessaire
  • Levure à base d’azote
Culture de cellules de levure, expression génétique, régulation de transcription
Spécification
Certifications/Conformité Molecular Biology Certified™
Contenu et stockage 15°C à 30°C
Forme Poudre
Type de milieu YNB
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Formule Source d’azote : Sulfate d’ammonium 5 000 mg/l ; vitamines : Biotine 0,002 mg/l, pantothénate de calcium 0,4 mg/l, acide folique 0,002 mg/l, inositol 2 mg/l, niacine 0,4 mg/l, acide P-aminobenzoïque 0,2 mg/l, chlorhydrate de pyridoxine 0,4 mg/l, riboflavine 0,2 mg/l, chlorhydrate de thiamine 0,4 mg ; éléments traces : Acide borique 0,5 mg, sulfate de cuivre 0,04 g, iodure de potassium 0,1 mg, chlorure ferrique 0,2 mg, sulfate de manganèse 0,4 mg, molybdate de sodium 0,2 mg, sulfate de zinc 0,4 mg, sels : Sulfate de magnésium 500 mg, chlorure de sodium 100 mg, phosphate de potassium monobasique 1 000 mg, chlorure de calcium 100 mg
À utiliser avec (application) Pour une croissance vigoureuse de Saccharomyces cerevisiae
Quantité 454 g