Learn More
MP Biomedicals™ Gélose YPD (YEPD), poudre
Code produit 11337759 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 g
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337759 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11337759 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 114001232
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.30€
    242.55€ / 1kg
    Économisez 22.75€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Milieu riche pour la croissance de S. cerevisiae dans un milieu liquide
  • Contient du dextrose de la peptone et de l’extrait de levure
  • Conditionnement de poudre en vrac
Formule
  • Contenu / litre : 20 g de peptone, 10 g d’extrait de levure, 20 g de dextrose
Culture de cellu
Spécification
Certifications/Conformité Molecular Biology Certified™
Contenu et stockage 15°C à 30°C
Forme Poudre
Qualité Biologie moléculaire
Type de produit Gélose
Formule Peptone de caséine type M 20 g/l, extrait de levure 10 g/l, dextrose 20 g/l
À utiliser avec (application) Pour la croissance de Saccharomyces cerevisiae dans un milieu liquide
Quantité 1000 g