Learn More
MP Biomedicals™ Polyamide MP EcoChrom (pour CCM)
Code produit 30058482 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Granulométrie:
5 à 20 μm
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie unitSize
30058482 5 à 20 μm 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30058482 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 209603
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Polyamide MP EcoChrom (pour CCM)
  • Énoncé d’utilisation : Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Granulométrie 5 à 20 μm
Technique Rétention chromatographique
Type Polyamide
Matériau Polyamide
À utiliser avec (application) TLC