Learn More
MP Biomedical™ Cartes de test de diagnostic combiné rapide IgG/IgM 2019-nCoV pour COVID-19
Code produit 16650272 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 tests
Conditionnement:
25 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16650272 25 tests 25 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16650272 Fournisseur MP Biomedical™ Code fournisseur 07RDCOV19
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377.19€
    288.15€ / 25 tests
    Économisez 89.04€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Les cartes de test de diagnostic combiné rapide IgG/IgM 2019-nCoV pour COVID-19 permettent de réaliser un test immunochromatographique rapide pour la détermination qualitative des anticorps IgG et IgM dirigés contre le nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV, SRAS-CoV-2) dans le sérum, le plasma ou le sang total humain.
  • Test de diagnostic rapide pour la détection des anticorps IgG et IgM dirigés contre la COVID-19.
  • Résultats rapides en 15 minutes ; ne nécessite aucun instrument.
  • Il est largement admis que les IgM constituent la première ligne de défense contre les infections virales, suivis par la génération de réponses IgG adaptatives de haute affinité pour l’immunité à long terme et la mémoire immunologique. Le test des anticorps IgM et IgG pour la COVID-19 est donc une méthode efficace pour diagnostiquer rapidement une infection à la COVID-19. La détection d’anticorps IgM contre la COVID-19 indique généralement une exposition récente à la COVID-19, alors que la détection d’anticorps IgG contre la COVID-19 indique un stade ultérieur de l’infection. Ainsi, ce test combiné MP Biomedicals de détection des anticorps pourrait également fournir des informations sur le stade de l’infection.
Spécification
Précision 96,8 %
Contenu et stockage Stockez le dispositif de test entre 2 et 30°C dans son sachet scellé d’origine. Ne pas congeler.
Marquage CE CE-IVD
Substances à analyser détectables IgG et IgM anti-COVID-19
Méthode de détection Immunochromatographie
Type d’échantillon Sérum, plasma, sang total
Sensibilité 87,8 %
Jetable Usage unique
Comprend Carte de test combiné rapide IgG/IgM 2019-nCoV MP (x25), tampon d’échantillon, pipettes capillaires, mode d’emploi
Type d’emballage 1 boîte de 25 tests
Quantité 25 tests
Taille de l’échantillon 2 μl
Conditions d’expédition 2°C à 30°C
Spécificité 0,99
Heure du test 15 min.