Learn More
Plum™ Distributeur MP2000
Description
Specifications
Specifications
| Profondeur (métrique) | 110 mm |
| Largeur (métrique) | 130 mm |
| Hauteur (métrique) | 300 mm |
| No. of Compartments | 1 |