Learn More
Plum™ Distributeur MP2000
Code produit 15771137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
130 mm
230 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
15771137 230 mm 1 pièce
15761137 130 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15771137 Fournisseur Plum™ Code fournisseur P4252
Expédition estimée: 14-12-2026
Système de distribution flexible pour les produits de poche (savon / nettoyant pour les mains / lotion pour les mains). Convient parfaitement aux usines de production, aux ateliers de réparation, à la transformation des aliments, aux collèges techniques e
  • Conception hygiénique et fiable du distributeur
  • Facile à adapter aux exigences d’hygiène des mains sur le lieu de travail individuel
  • Les produits MP2000 sont fournis dans des emballages hermétiques pour prévenir la croissance bactérienne
  • Facilement monté, nettoyé et rempli
  • Spécification
    Profondeur (métrique) 110 mm
    Largeur (métrique) 230 mm
    Hauteur (métrique) 300 mm
    No. of Compartments 2