Learn More
MP7, MedChemExpress
Code produit 16476068
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16476068 10 mg
16466466 100 mg
16462207 50 mg
16438677 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16476068 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14440
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress MP7 (PDK1 inhibitor) is a phosphoinositide-dependent kinase-1 (PDK1) inhibitor.
MP7 (PDK1 inhibitor) is a phosphoinositide-dependent kinase-1 (PDK1) inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau MP7
CAS 1001409-50-2
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H22F2N4O4
Quantité 10 mg
Synonyme PDK1 inhibitor
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (193.61 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CN(CC2=CC=C(F)C(F)=C2)C1=O)N[C@H](C3=CC=CC=C3)COC4=CC=C(N5)C(NC5=O)=C4
Poids moléculaire (g/mol) 516.5
Poids de la formule 516.5
Pourcentage de pureté 99.83%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease