Learn More
Welch™ Pompe à vide MPC 101 Z
Code produit. 11876234 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Change view
Click to view available options
Profondeur (métrique):
255 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Profondeur (métrique) unitSize
11876234 255 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11876234 Fournisseur Welch™ Code fournisseur 412522
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces pompes pour des application chimiques. Les pompes à vide MPC 101 Z Welch Ilmvac™ utilisent le PTFE et d’autres plastiques fluorés pour les pièces en contact avec des liquides afin de permettre le pompage des solvants agressifs et des vapeurs acides.
  • Faible poids et excellente ergonomie
  • La technologie à membrane éprouvée offre un double avantage à l’utilisateur
  • Interrupteur MARCHE/ARRÊT et interrupteur thermique de protection interne pour le moteur, le câble secteur et la prise
  • Poignée de transport
  • Pieds amortisseurs de vibrations
  • Les modèles MP sont équipés d’un silencieux d’échappement
  • Les modèles MPC sont équipés d’une vanne de ballast à gaz
  • analytiquement pur et sans huile
  • Conviviale
  • Poids léger, conception robuste
  • Conçus pour un fonctionnement en continu
  • Système d’entraînement sans entretien et longue durée de vie démontrée de la membrane
  • Vibrations de fonctionnement minimales
  • Large plage de vide et de débit adaptée à l’application
  • Résistance remarquable aux produits chimiques (modèles MPC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Régime moteur 16,7/18 l/min.
Alimentation électrique 230 V
Profondeur (métrique) 255 mm
Modèle MPC 101 Z
Puissance 60 w
Poids (métrique) 6,5 kg
Débit 16,7/18 l/min.
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (métrique) 147 mm
Largeur totale (métrique) 195 mm
Type de pompe Pompe à vide
Pression maximale <8 mbar
Tension 230 V