Learn More
Welch™ MPC Pompe à vide 105 Tp
Code produit 11856281 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
15 l/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
11856281 15 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11856281 Fournisseur Welch™ Code fournisseur 41244302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2200.45€
    2106.00€ / 1 pièces
    Économisez 94.45€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour les solvants et acides non volatils
Débit de 20 L/min pour solvants et acides non volatils ; 230 V, 50/60 Hz ; dimensions : 235 mm (l) x 140 mm (p) x 340 mm (h) ; vide > 2 mbar Ilmvac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 140 mm
Modèle MPC 104 T
Poids (métrique) 7,1 kg
Débit 15 l/min
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (métrique) 340 mm
Largeur totale (métrique) 235 mm
Type de pompe Pompe à vide
Pression maximale < 2mbar
Tension 230 V